Läs mer
2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9) |
| Formel vikt | 145.9991 |
| Procent renhet | >95% |