missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid, TRC

Produktkod. 30012842
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012842 500 mg
30009295 1 g
30007824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT310988500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 359-49-9
Molekylformel C3H2O2F4
Molekylvikt (g/mol) 146.04
Synonym Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid, Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid
IUPAC-namn 2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
LEDER OC(=O)C(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
Formel vikt 145.9991
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.