missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,3,4,4,5,5-d7-L-Proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3,4,4,5,5-d7-L-Proline |
| CAS | 39063-89-3 |
| Molekylformel | C5H2D7NO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D |
| LEDER | OC([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?