Läs mer
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 191 (2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Br7O/c13-5-1-4(2-6(14)9(5)17)20-12-8(16)3-7(15)10(18)11(12)19/h1-3H |
| Formel vikt | 715.4468 |