Läs mer
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 157 |
| CAS | 69782-90-7 |
| Molekylformel | C12 H4 Cl6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5'-hexachloro-, 2,3,3',4,4',5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5'-HxCB, 2,3,4,3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, CB 157, PCB 157, 2,3,3',4,4',5'-HexaCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-6(10(16)12(7)18)5-3-8(14)11(17)9(15)4-5/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trichloro-4-(3,4,5-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.88 |
| Formel vikt | 357.8444 |