Läs mer
2,3,3,5-Tetramethylindolenine, 94%
Produktkod. 15475897
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475897 50 g 50g
15465897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33109.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25981-82-2 | C12H15N | 173.26 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25981-82-2
Molekylformel C12H15N
Molekylvikt (g/mol) 173.26
MDL-nummer MFCD03093020
InChI-nyckel RQVAPBRSUHSDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indole, 2,3,3,5-tetramethylindolenine, 3h-indole, 2,3,3,5-tetramethyl, pubchem2092, 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indol, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h-indole, 3h-indole,2,3,3,5-tetramethyl, 2,3,3,5-tetramethyl-3-hydroindole, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h indole
PubChem CID 117693
IUPAC-namn 2,3,3,5-tetrametylindol
LEDER CC1=NC2=CC=C(C)C=C2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 173.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.