Läs mer
2,3,3-Trichloro-2-propenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3O3S.Na/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 245.8688 |