Learn More
2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic Acid, Potassium Salt (90%), TRC
Code produit 30449144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30449144 1 g
30453198 100 mg
30457051 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30449144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7974501G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 427882-78-8
Molekylformel C14 H18 N O6 S2 . K
Molekylvikt (g/mol) 399.52
IUPAC-namn potassium;2,3,3-trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)indol-1-ium-5-sulfonate
LEDER [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Formel vikt 399.0213
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.