Läs mer
2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NS/c1-10(2)8-4-5-9(6-8)11(10,3)12-7-13/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 195.1082 |