Läs mer
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465087 1 g 1g
15475087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32368.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74470-85-2
Molekylformel C15H15N
Molekylvikt (g/mol) 209.292
MDL-nummer MFCD00723378
InChI-nyckel MNRRNPKQXGBGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethyl-3h-benzo g indole, 2,3,3-trimethylbenzo g indole, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indole, 3h-benz g indole, 2,3,3-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indol, acmc-209ouz, 2,3,3-trimethylbenzindole, 2,3,3-trimethyl-6,7-benzoindolenine, 2,3,3-trimethyl-3-hydrobenzo g indole
PubChem CID 12871551
IUPAC-namn 2,3,3-trimethylbenzo[g]indole
LEDER CC1=NC2=C(C1(C)C)C=CC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Smältpunkt 70°C to 71°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.29
Procent renhet 96%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.