Läs mer
2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6H,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 203.0946 |