Läs mer
2,3,3-Trimetylindolenin, 98 %
Produktkod. 10295090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295090 25 g Glasflaska 25g
10551771 100 g Glasflaska 100g
10561771 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1640-39-7
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00005724
InChI-nyckel FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
IUPAC-namn 2,3,3-trimetylindol
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 3-Trimethylindolenine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 228°C to 229°C (744.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, 324
Formel vikt 159.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,3-Trimethylindolenine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.