Läs mer
2,3,3-trimetylindolenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433247
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433247 250 g 250g
15423247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22410.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
Det används vid syntes av cyaninfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid syntes av cyaninfärgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform, toluen eller diklorbensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1640-39-7
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00005724
InChI-nyckel FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3 h-indole, 3 h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin
PubChem CID 15427
IUPAC-namn 2,3,3-trimethyl-3H-indole
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,3-Trimethylindolenine
Smältpunkt 6°C to 8°C
Densitet 0.992
Kokpunkt 228°C to 229°C
Flampunkt 93°C
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 250 g
Beilstein 119740
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formel vikt 159.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.