Läs mer
2,3,3-trimetylindolinin (teknisk klass, innehållande dimer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade) |
| CAS | 1640-39-7 |
| Molekylformel | C11H13N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=Nc2ccccc2C1(C)C |
| IUPAC-namn | 2,3,3-trimetylindol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.1048 |