Läs mer
2,3,3-trimetylindolinin (teknisk klass, innehållande dimer), TRC
Produktkod. 30452090
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30452090 500 g
1 options
Produktkod. 30452090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796270500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade)
CAS 1640-39-7
Molekylformel C11H13N
Kvantitet 500 g
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633
InChI formel InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
LEDER CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
IUPAC-namn 2,3,3-trimetylindol
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Formel vikt 159.1048