Läs mer
(2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-metyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl) karbamacsyra fenylmetylester-13C4, TRC
Produktkod. 30401700
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401700 1 mg
30401251 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2943721MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-methyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester-13C4
Molekylformel C1313C4H18N2O4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-19-15(20)12-8-5-9-13(14(12)16(19)21)18-17(22)23-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-7,9,12-14H,8,10H2,1H3,(H,18,22)/i5+1,8+1,9+1,13+1
LEDER O=C1N(C)C(C2[13CH2][13CH]=[13CH][13CH](NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C21)=O
IUPAC-namn Bensyl (2-metyl-1,3-dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindol-4-yl-4,5,6,7-13C4)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 318.31
Formel vikt 318.14