missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050623
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050623 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050623 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0421.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
CAS 1263278-80-3
Analyt- eller komponentnamn 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H22 Br N5 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. D (BP) as Hydrochloride, Trazodone Related Compound D as Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity D, Trazodone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C19H22BrN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
LEDER Cl.Brc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
IUPAC-namn 2-[3-[4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 452.78
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 451.0775 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.