Läs mer
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 167 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-4-9(15)8(14)3-6(7)5-1-10(16)12(18)11(17)2-5/h1-4H |
| Formel vikt | 357.8444 |