missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, TRC

Produktkod. 30422316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422316 10 mg
30410699 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23820110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1219799-24-2
Molekylformel C12 2H4 H Cl5
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Synonym 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,3,4,4',5-PeCB, PCB 114-d4, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl l-2',3',5',6'-d4, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl D4, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl D4, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachloro-2',3',5',6'-tetradeuteriobiphenyl, CB 114-d4, PCB 114 D4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)benzene
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 327.9085
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.