Läs mer
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Produktkod. 30426370
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426370 10 mg
30418319 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23820010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74472-37-0
Molekylformel C12 H5 Cl5
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',5-pentachloro-, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl, CB 114, PCB 114, 2,3,4,4',5-PentaCB
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrachloro-5-(4-chlorophenyl)benzene
LEDER Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material PCB No. 114
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H
Formel vikt 323.8834
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.