Läs mer
2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 105 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-6(5-10(8)15)7-2-4-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H |
| Formel vikt | 323.8834 |