Läs mer
2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride |
| CAS | 1263278-77-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H22 Cl N5 O . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride, 4-Chlorotrazodone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.32 |
| Visa mer |