Läs mer
2,3',4,5',6-Bifenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
Produktkod. 30458188
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458188 25 mg
17903676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30458188 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3',4,5',6-Bifenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucide
CAS 491-45-2
Analyt- eller komponentnamn Phloroglucide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. D (EP), [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol, Phloroglucide (6CI), 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol, NSC 65069, Phloroglucinol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H10O5/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17/h1-5,13-17H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cc(O)c(c(O)c1)c2cc(O)cc(O)c2
IUPAC-namn 2-(3,5-dihydroxyfenyl)bensen-1,3,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 234.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 234,0528 g/mol