Läs mer
2,3,4,5,6-Pentabromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentabromophenol |
| CAS | 608-71-9 |
| Molekylformel | C6 H Br5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol','2,3,4,5,6-pentabromo-, Phenol','pentabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromophenol, Bromophenasic acid, Flammex 5BP, NSC 5717, Pentabromophenol, Perbromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| LEDER | Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentabromophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.59 |
| Formel vikt | 483.5944 |