missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6 |
| CAS | 2724878-50-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13C6H3Br5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pentabromotoluene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | Br[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](C)[13C](Br)=[13C]1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-methylbenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.57 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?