Läs mer
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene |
| CAS | 87-83-2 |
| Molekylformel | C7 H3 Br5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3 |
| LEDER | Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.62 |
| Formel vikt | 481.6152 |