Läs mer
2,3,4,5,6-Pentachloroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloroanisole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3 |
| Formel vikt | 277.8627 |