Läs mer
2,3,4,5,6-Pentachlorobenzeneamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloroaniline |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2 |
| Formel vikt | 262.863 |