Läs mer
2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorobenzonitrile |
| CAS | 20925-85-3 |
| Molekylformel | C7 Cl5 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzonitrile','pentachloro- (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorocyanobenzene, Perchlorobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10 |
| LEDER | Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.3466 |
| Formel vikt | 272.8473 |