Läs mer
2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 1219798-92-1 |
| Molekylformel | C12 D5 Cl5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 2',3',4',5',6'-pentachloro- (ACI), 2',3',4',5',6'-Pentachloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-8-7(6-4-2-1-3-5-6)9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.4639 |
| Formel vikt | 328.9148 g/mol |
| Visa mer |