Läs mer
2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3 |
| Formel vikt | 261.8677 |
| Procent renhet | >95% |