Läs mer
2',3',4',5',6'-pentafluoracetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381497 1 g 1g
11391497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02063.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-29-9
Molekylformel C8H3F5O
Molekylvikt (g/mol) 210.10
MDL-nummer MFCD00000296
InChI-nyckel FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
LEDER CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Densitet 1.476
Kokpunkt 130°C to 131°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.4366
Kvantitet 1 g
Beilstein 2053225
IUPAC-namn 1-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)etanon
Formel vikt 210.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.