Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorbensamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365179
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365179 5 g 5g
11375179 25 g 25g
11385179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18397.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652-31-3 | C7H2F5NO | 211.091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-31-3
Molekylformel C7H2F5NO
Molekylvikt (g/mol) 211.091
MDL-nummer MFCD00007971
InChI-nyckel WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69547
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensamid
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
Smältpunkt 146°C to 149°C
Kvantitet 5 g
Synonym pentafluorobenzamide, benzamide, 2,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide, pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide, acmc-209nq0, benzamide,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide,2,3,4,5,6-pentafluoro
Formel vikt 211.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.