Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorbensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489977 25 g 25g
11479977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22922.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1582-24-7 | C6H2BF5O2 | 211.88 g/mol
2,3,4,5,6-pentafluorbensenboronsyra används i den palladiumkatalyserade Suzuki-reaktionen för att syntetisera flera korskopplade aromatiska föreningar, till exempel bis(pentafluorfenyl)-substituerad tiofen och selenofenderivat. Det fungerar som mellan- och råmaterial inom läkemedels- och kemisk industri. Det används också i färgämnen och pigment. Det kan användas för att framställa cykliska boronater av bifunktionella föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3,4,5,6-pentafluorbensenboronsyra används i den palladiumkatalyserade Suzuki-reaktionen för att syntetisera flera korskopplade aromatiska föreningar, till exempel bis(pentafluorfenyl)-substituerad tiofen och selenofenderivat. Det fungerar som ett mellan- och råmaterial inom läkemedels- och kemisk industri. Det används också i färgämnen och pigment. Det kan användas för att framställa cykliska boronater av bifunktionella föreningar.
Löslighet Blandbar med
alkoholer, acetonitril och diklormetan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren tätt försluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1582-24-7
Molekylformel C6H2BF5O2
Molekylvikt (g/mol) 211.88
MDL-nummer MFCD01074663
InChI-nyckel VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzeneboronic acid, pentafluorophenylboronic acid, perfluorophenylboronic acid, pentafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, pentafluorophenyl, pentafluorophenyl boronic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, pubchem22760, rarechem ah pb 0049
PubChem CID 2775922
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 250°C to 255°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3033960
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,acetonitrile and dichloromethane.
Formel vikt 211.88
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.