Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 98+%
Produktkod. 11464120
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464120 1 g 1g
11473258 5 g 5g
11483258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11464120 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17676.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.566 g/mol
Pentafluorbensensulfonylklorid används som derivatiseringsreagens för samtidig bestämning av fluoxetin och p-trifluorometylfenol, en O-dealkylerad metabolit av fluoxetin i humana levermikrosomer. Den används också för elektroformärkning av små tyrosylpeptider för deras analys genom gaskromatografi med elektroninfångningsdetektion. Det används också som derivatiseringsreagens för amfetamin vid bestämning av amfetamin i humana plasmaprover med hjälp av gaskromatografi med elektroninfångningsdetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pentafluorbensensulfonylklorid används som derivatiseringsreagens för samtidig bestämning av fluoxetin och p-trifluormetylfenol, en O-dealkylerad metabolit av fluoxetin i humana levermikrosomer. Den används också för elektroformärkning av små tyrosylpeptider för deras analys genom gaskromatografi med elektroninfångningsdetektion. Det används också som derivatiseringsreagens för amfetamin vid bestämning av amfetamin i humana plasmaprover med hjälp av gaskromatografi med elektroninfångningsdetektion.
Löslighet Lösligt i
vatten (reagerar långsamt).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aktiva metaller och baser, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 832-53-1
Molekylformel C6ClF5O2S
Molekylvikt (g/mol) 266.566
MDL-nummer MFCD00007427
InChI-nyckel UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensensulfonylklorid
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.796
Kokpunkt 210°C to 211°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2142325
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (reacts slowly).
Formel vikt 266.57
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.