Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorbensofenon, 98 %
Produktkod. 11464714
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464714 25 g 25g
11454714 5 g 5g
11474714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464714 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13713.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1536-23-8
Molekylformel C13H5F5O
Molekylvikt (g/mol) 272.17
MDL-nummer MFCD00000294
InChI-nyckel HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
PubChem CID 73755
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)-fenylmetanon
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Kokpunkt 93 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2059098
Formel vikt 272.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.