Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorbensylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490053
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490053 5 g 5g
11400063 25 g 25g
11410063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12119.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 440-60-8 | C7H3F5O | 198.092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 440-60-8
Molekylformel C7H3F5O
Molekylvikt (g/mol) 198.092
MDL-nummer MFCD00004602
InChI-nyckel PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol, pentafluorobenzyl alcohol, perfluorophenyl methanol, pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenemethanol, hydroxymethyl pentafluorobenzene, benzenemethanol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorobenzylalcohol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylalcohol
PubChem CID 9923
ChEBI CHEBI:44903
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)metanol
LEDER C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Smältpunkt 32°C to 36°C
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2052669
Formel vikt 198.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.