Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, 97 %
Produktkod. 11474713
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474713 100 g 100g
11454713 5 g 5g
11464713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11623.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260,989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorobensylbromid används som reagens för derivatisering av alkoholer, karboxylsyror, sulfonamider för GC och polyfunktionella tioler. Det används för framställning av pentafluorbensylestrar av organiska syror för bestämning genom kapillär och GC. Det används också för att derivatisera N-7-substituerade guaninaddukter av DNA för bestämning med GC-elektroninfångning-MS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,4,5,6-Pentafluorobensylbromid används som reagens för derivatisering av alkoholer, karboxylsyror, sulfonamider för GC och polyfunktionella tioler. Det används för framställning av pentafluorbensylestrar av organiska syror för bestämning genom kapillär och GC. Det används också för att derivatisera N-7-substituerade guaninaddukter av DNA för bestämning med GC-elektroninfångning-MS.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C. Skyddad från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1765-40-8
Molekylformel C7H2BrF5
Molekylvikt (g/mol) 260.989
MDL-nummer MFCD00000299
InChI-nyckel XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.844
Kokpunkt 174°C to 175°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 647808
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 261
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.