Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1765-40-8 |
| Densitet | 1.85 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00000299 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.99 |
| Kvalitet | Research |