Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol |
| CAS | 771-61-9 |
| Molekylformel | C6HF5O |
| MDL-nummer | MFCD00002156 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.06 |
| Procent renhet | 98% |