Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorfenylättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490567 5 g 5g
11480567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 653-21-4 | C8H3F5O2 | 226.102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-21-4
Molekylformel C8H3F5O2
Molekylvikt (g/mol) 226.102
MDL-nummer MFCD00004316
InChI-nyckel LGCODSNZJOVMHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenylacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetic acid, pentafluorophenyl acetic acid, 2-perfluorophenyl acetic acid, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, acmc-20aoj2, pentafluorophenylaceticacid, 2-pentafluorophenyl acetic acid
PubChem CID 69553
IUPAC-namn 2-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)ättiksyra
LEDER C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
Smältpunkt 107°C to 110°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2056612
Formel vikt 226.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.