Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorfenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465886 5 g 5g
11455886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22239.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 653-30-5 | Molekylformel: C8H2F5N | Molekylvikt: 207,103 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorfenylacetonitril används som medicin och mellanmaterial för flytande kristaller. Ortho Eller para-substituerade dimerer och en blandning av trimerer, tetramerer och pentamerer av PFPA kan erhållas från 2,3,4,5,6-Pentafluorfenylacetonitril.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2,3,4,5,6-Pentafluorfenylacetonitril används som medicin och mellanmaterial för flytande kristaller. Ortho Eller para-substituerade dimerer och en blandning av trimerer, tetramerer och pentamerer av PFPA kan erhållas från 2,3,4,5,6-Pentafluorfenylacetonitril.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 653-30-5
Molekylformel C8H2F5N
Molekylvikt (g/mol) 207.103
MDL-nummer MFCD00013814
InChI-nyckel YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
IUPAC-namn 2-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)acetonitril
LEDER C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Densitet 1.61
Kokpunkt 110 °C till 111 °C (17 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1882341
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 207.1
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.