Läs mer
2,3,4,5,6-Pentafluorstyren, 97%, stabiliserat
Produktkod. 10072570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072570 5 g Glasflaska -
10523171 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-34-9 , 123-31-9
Molekylformel C8H3F5
Molekylvikt (g/mol) 194.1
MDL-nummer MFCD00000300
InChI-nyckel LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC-namn 1-etenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4060g/mL, 1.406
Kokpunkt 62.0°C to 63.0°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5CH=CH2
Brytningsindex 1.4445 to 1.4465
Kvantitet 5 g
Stabilisator 0.01% tert.-butylcatechol
Formel vikt 194.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.