Läs mer
2,3,4,5,6-pentafluorstyren, 98 %, stab. med 250 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11492858
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492858 5 g 5g
11402868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16833.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194,104 g/mol
2,3,4,5,6-pentafluorstyren används vid syntes av optiskt aktiva sampolymerer med låg ytenergi genom att använda beta-pinen som en annan monomer. Det används också vid syntes av fluorerade och fototvärbindbara flytande prepolymerer, som används för flexibla optiska vågledare. Polymera fluorerade nanopartiklar framställda med 2,3,4,5,6-Pentafluorostyren och styren utforskas i applikationer med magnetisk resonansbild (MRI), eftersom det har större strukturell designpotential jämfört med traditionella system som emulsioner och lösningar av mindre molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3,4,5,6-pentafluorstyren används vid syntes av optiskt aktiva sampolymerer med låg ytenergi genom att använda beta-pinen som en annan monomer. Det används också vid syntes av fluorerade och fototvärbindbara flytande prepolymerer, som används för flexibla optiska vågledare. Polymera fluorerade nanopartiklar framställda med 2,3,4,5,6-Pentafluorostyren och styren utforskas i applikationer med magnetisk resonansbild (MRI), eftersom det har större strukturell designpotential jämfört med traditionella system som emulsioner och lösningar av mindre molekyler.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och välventilerat. Håll behållaren väl tillsluten, borta från antändningskällor och direkt solljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-34-9
Molekylformel C8H3F5
Molekylvikt (g/mol) 194.104
MDL-nummer MFCD00000300
InChI-nyckel LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC-namn 1-etenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Namnnotering stabiliserad med 250 ppm 4-tert-butylkatechol
Densitet 1.406
Kokpunkt 139 °C till 140 °C
Flampunkt 34 °C (93 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1874390
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 194.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.