Läs mer
2,3:4,5-bis-O-(1-metyletylliden)-1-klorosulfat beta-D-fruktopyranos (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30476338
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476338 500 mg
30466578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30476338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304875500MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150609-95-3
Molekylformel C12 H19 Cl O8 S
Molekylvikt (g/mol) 358.79
Synonym 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Chlorosulfate, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, chlorosulfate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose sulfonyl chloride
IUPAC-namn (3aS,5aR,8aR,8bS)-3a-(klorosulfonyloxymetyl)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran
LEDER CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)Cl)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19ClO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formel vikt 358.0489