Läs mer
2,3:4,5-Bis-O-(1-metyletyliden)-beta-D-fruktopyranos, Mikromol™
Produktkod. 17918924
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17918924 25 mg
1 options
Produktkod. 17918924 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1348.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3:4,5-Bis-O-(1-metyletyliden)-beta-D-fruktopyranos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
CAS 20880-92-6
Analyt- eller komponentnamn 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C12 H20 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, Topiramate Related Compound A, Topiramate Impurity A, D-Fructopyranose Diacetonide, Diacetone Fructose, USP Topiramate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
IUPAC-namn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran-3a-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 260.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 260,126 g/mol