Läs mer
2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fruktopyranos 1-[N-(dietylkarbamoyl)sulfamat], Mikromol™
Produktkod. 30049495
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049495 25 mg
1 options
Produktkod. 30049495 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1348.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fruktopyranos 1-[N-(dietylkarbamoyl)sulfamat]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
CAS 876403-98-4
Analyt- eller komponentnamn 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H30 N2 O9 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate], Topiramate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
LEDER CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
IUPAC-namn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]metyl N-(dietylkarbamoyl)sulfamat
Molekylvikt (g/mol) 438.4931
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 438,1672 g/mol