Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fruktopyranos, 98 %
Produktkod. 15460597
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460597 50 g 50g
15450597 10 g 10g
15470597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460597 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66537.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fruktopyranos används som kirala hjälpämnen i Michael och Aldol additionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fruktopyranos används som kirala hjälpämnen i Michael och Aldol additionsreaktioner.
Löslighet Löslig i kloroform, etylacetat
, metanol.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20880-92-6
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.286
MDL-nummer MFCD00022183
InChI-nyckel PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Synonym 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
PubChem CID 45357248
IUPAC-namn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
LEDER CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Smältpunkt 93 °C till 96 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etylacetat, metanol.
Optisk rotation −25,5° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 260.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.