Läs mer
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fruktopyranäs, TRC
Produktkod. 30134459
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134459 2.5 g 2.5g
30012379 1 g -
17938524 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4564002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20880-92-6
Molekylformel C12 H20 O6
Molekylvikt (g/mol) 260.28
Synonym 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, Fructopyranose, 2,3:4,5-di-O-isopropylidene-, β-D- (6CI,7CI,8CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide, NSC 407023
IUPAC-namn [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:3',5'-e]pyran-3a-yl]metanol
LEDER CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formel vikt 260.126
Procent renhet >95%