Läs mer
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-D-arabitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488029
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488029 1 g 1g
15498029 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66608.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19139-74-3
Molekylformel C11H20O5
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00063387
InChI-nyckel FBIWGPWXTDOFQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-o,3-o:4-o,5-o-diisopropylidene-d-arabinitol
PubChem CID 11042611
IUPAC-namn [(4R,5R)-5-[(4S)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]metanol
LEDER CC1(C)OCC(O1)C1OC(C)(C)OC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Färg Färglös
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.